Pentafluorophenyl methacrylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4318-1G PC4318-5G
APOSPC4318-1GEA 49.5 EUR
APOSPC4318-1G APOSPC4318-5G
Pentafluorophenyl methacrylate
Pentafluorophenyl methacrylate
Formula: C₁₀H₅F₅O₂
Pto. Ebullición: 71 °C/2mmHg
Densidad: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042332
Núm. CAS: 13642-97-2