1-Cloro-2,3,5,6-tetrafluorobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4319-1G PC4319-5G
APOSPC4319-1GEA 62.5 EUR
APOSPC4319-1G APOSPC4319-5G
1-Cloro-2,3,5,6-tetrafluorobenceno
1-Cloro-2,3,5,6-tetrafluorobenceno
Formula: C₆HClF₄
Pto. Ebullición: 125…126,5 °C/738mmHg
Densidad: 1,538 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012237
Núm. CAS: 1835-61-6
UN: 1993
ADR: 3,III