3-Fluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Fluoro-3-methylbenzene
PC4320-100G PC4320-1KG PC4320-500G
APOSPC4320-100GEA 21.9 EUR
APOSPC4320-100G APOSPC4320-1KG APOSPC4320-500G
3-Fluorotolueno 99%
3-Fluorotolueno
Intermediate for the production of Ciprofloxacin.
Formula: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Pto. Ebullición: 114…116 °C
Pto. de fusión: –87 °C
Densidad: 0,991 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000339
Núm. CAS: 352-70-5
EINECS: 206-524-8
UN: 2388
ADR: 3,II