α-Cloro-3,4-difluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,4-Difluorobencilo cloruro, 1-(Clorometil)-3,4-difluorobenceno
PC4323-100G
PC4323-25G
PC4323-5G
APOSPC4323-100GEA
270
EUR
APOSPC4323-100G
APOSPC4323-25G
APOSPC4323-5G
α-Cloro-3,4-difluorotolueno 98%
α-Cloro-3,4-difluorotolueno
Formula:
C₇H₅ClF₂ MW: 162.57 g/mol Pto. Ebullición: 27…29 °C/0.4mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236218 Núm. CAS: 698-80-6 UN: 1760 ADR: 8 III |