2-Cloro-5-(trifluorometil)bencilamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4327-25G PC4327-5G PC4327-1G
APOSPC4327-25GEA 157 EUR
APOSPC4327-25G APOSPC4327-5G APOSPC4327-1G
2-Cloro-5-(trifluorometil)bencilamina 95%
2-Cloro-5-(trifluorometil)bencilamina
Formula: C₈H₇ClF₃N
MW: 209.6 g/mol
Pto. Ebullición: 90…94 °C/13mmHg
Densidad: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190123
Núm. CAS: 15996-78-8
UN: 2735
ADR: 8 III