4-Fluorotolueno 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Fluoro-4-methylbenzene
PC4330-100G PC4330-500G
APOSPC4330-100GEA 96 EUR
APOSPC4330-100G APOSPC4330-500G
4-Fluorotolueno 98+%
4-Fluorotolueno
Formula: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Pto. Ebullición: 115…117 °C
Pto. de fusión: –56 °C
Densidad: 1 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000358
Núm. CAS: 352-32-9
EINECS: 206-520-6
UN: 2388
ADR: 3,II