2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
PC4333-1G PC4333-25G PC4333-5G
APOSPC4333-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4333-1G APOSPC4333-25G APOSPC4333-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde 97%
2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-carboxaldehyde
Formula: C₇H₄F₃NO
MW: 175,11 g/mol
Pto. Ebullición: 72…74 °C/0,45mmHg
Pto. de fusión: 52…60 °C
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01862647
Núm. CAS: 386704-12-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III