Ácido (3,4,5-trifluorofenil)metabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4336-5G PC4336-100G PC4336-25G
APOSPC4336-5GEA 21.9 EUR
APOSPC4336-5G APOSPC4336-100G APOSPC4336-25G
Ácido (3,4,5-trifluorofenil)metabórico 97%
Ácido (3,4,5-trifluorofenil)metabórico
Very reactive catalyst to produce amides in high yieldsfrom carboxylic acids and primary or secondary aminesJ. Org. Chem., 61, 4196 (1996)
Formula: C₆H₄BF₃O₂
Pto. de fusión: 275…279 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093069
Núm. CAS: 143418-49-9