Trifluorolactic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropanoic acid
PC4338-1G PC4338-5G
APOSPC4338-1GEA 111 EUR
APOSPC4338-1G APOSPC4338-5G
Trifluorolactic acid 96%
Trifluorolactic acid
Formula: C₃H₃F₃O₃
Pto. Ebullición: 157 °C/123mmHg
Pto. de fusión: 66…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051802
Núm. CAS: 684-07-1
UN: 3261
ADR: 8,II