1,1,1-Trifluoro-5-metil-2,4-hexanodiona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Methyl-1,1,1-trifluorohexane-2,4-dione
PC4342-500MG PC4342-5G PC4342-1G
APOSPC4342-500MGEA 0 EUR
APOSPC4342-500MG APOSPC4342-5G APOSPC4342-1G
1,1,1-Trifluoro-5-metil-2,4-hexanodiona
1,1,1-Trifluoro-5-metil-2,4-hexanodiona
Formula: C₇H₉F₃O₂
MW: 182,14 g/mol
Pto. Ebullición: 61 °C/48mmHg
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 30984-28-2
UN: 1993
ADR: 3,III