2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone

PC4349-25G PC4349-1G PC4349-5G PC4349-100G PC4349-500G
APOSPC4349-25GEA 288 EUR
APOSPC4349-25G APOSPC4349-1G APOSPC4349-5G APOSPC4349-100G APOSPC4349-500G
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₄F₆O
MW: 242,12 g/mol
Pto. Ebullición: 65…67 °C/24mmHg
Densidad: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061275
Núm. CAS: 721-37-9
UN: 1224
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR