4-Fluoro-3-nitrobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC4359-100G PC4359-25G PC4359-50G
APOSPC4359-100GEA 78.3 EUR
APOSPC4359-100G APOSPC4359-25G APOSPC4359-50G
4-Fluoro-3-nitrobenzoato de metilo 98%
4-Fluoro-3-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆FNO₄
MW: 199.14 g/mol
Pto. Ebullición: 109 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 59…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00196161
Núm. CAS: 329-59-9