2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4363-5G PC4363-25G
APOSPC4363-5GEA 112 EUR
APOSPC4363-5G APOSPC4363-25G
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
Formula: C₉H₁₈F₅NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038360
Núm. CAS: 887267-07-4