3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4365-1G PC4365-5G
APOSPC4365-1GEA 79.9 EUR
APOSPC4365-1G APOSPC4365-5G
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid
Formula: C₉H₇F₃O₂S
MW: 236,21 g/mol
Pto. de fusión: 53…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236350
Núm. CAS: 239080-04-7