4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4368-100G PC4368-25G PC4368-5G
APOSPC4368-100GEA 174 EUR
APOSPC4368-100G APOSPC4368-25G APOSPC4368-5G
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₅F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973772
Núm. CAS: 127371-50-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III