p,α,α,α-Tétrafluoroanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Fluoro-4-(trifluorometoxi)benceno, 4-(Trifluorometoxi)fluorobenceno, α,α,α,4-Tétrafluoroanisole
PC4370D-100G PC4370D-25G PC4370D-500G
APOSPC4370D-100GEA 66.7 EUR
APOSPC4370D-100G APOSPC4370D-25G APOSPC4370D-500G
p,α,α,α-Tétrafluoroanisole
p,α,α,α-Tétrafluoroanisole
Formula: C₇H₄F₄O
MW: 180.1 g/mol
Pto. Ebullición: 106 °C
Densidad: 1.323 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040835
Núm. CAS: 352-67-0
EINECS: 206-523-2
UN: 1993
ADR: 3 II