3-Fluoro-4-nitroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4371-25G PC4371-5G
APOSPC4371-25GEA 72.5 EUR
APOSPC4371-25G APOSPC4371-5G
3-Fluoro-4-nitroanilina 98%
3-Fluoro-4-nitroanilina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Pto. de fusión: 158…162 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03412239
Núm. CAS: 2369-13-3
EINECS: 219-130-6