2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371K-1G PC4371K-25G PC4371K-5G
APOSPC4371K-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4371K-1G APOSPC4371K-25G APOSPC4371K-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O
Densidad: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061145
Núm. CAS: 207853-63-2