2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4371L-1G
PC4371L-25G
PC4371L-5G
APOSPC4371L-1GEA
31.9
EUR
APOSPC4371L-1G
APOSPC4371L-25G
APOSPC4371L-5G
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula:
C₉H₆F₄O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061247 Núm. CAS: 122023-29-4 |