2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4371M-25G PC4371M-5G PC4371M-100G
APOSPC4371M-25GEA 145 EUR
APOSPC4371M-25G APOSPC4371M-5G APOSPC4371M-100G
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆F₄O
MW: 206,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061248
Núm. CAS: 202664-53-7