2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4371N-1G
PC4371N-5G
APOSPC4371N-1GEA
21.9
EUR
APOSPC4371N-1G
APOSPC4371N-5G
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula:
C₉H₆F₄O Densidad: 1,326 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 86 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061249 Núm. CAS: 174013-29-7 |