4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4371Q-25G
PC4371Q-5G
APOSPC4371Q-25GEA
62.5
EUR
APOSPC4371Q-25G
APOSPC4371Q-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula:
C₉H₆F₄O Densidad: 1,36 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061252 Núm. CAS: 208173-24-4 |