2-Fluoro-3-(trifluorometil)benzamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4371R-25G PC4371R-5G PC4371R-1G
APOSPC4371R-25GEA 139 EUR
APOSPC4371R-25G APOSPC4371R-5G APOSPC4371R-1G
2-Fluoro-3-(trifluorometil)benzamida 98%
2-Fluoro-3-(trifluorometil)benzamida
Formula: C₈H₅F₄NO
MW: 207.13 g/mol
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061146
Núm. CAS: 207853-60-9