2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4371S-1G PC4371S-25G PC4371S-5G
APOSPC4371S-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4371S-1G APOSPC4371S-25G APOSPC4371S-5G
2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzamida 97%
2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzamida
Formula: C₈H₅F₄NO
MW: 207.13 g/mol
Pto. de fusión: 140…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061147
Núm. CAS: 207853-64-3