2-Fluoro-5-(trifluorometil)benzamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4371T-25G PC4371T-5G PC4371T-1G
APOSPC4371T-25GEA 0 EUR
APOSPC4371T-25G APOSPC4371T-5G APOSPC4371T-1G
2-Fluoro-5-(trifluorometil)benzamida 98%
2-Fluoro-5-(trifluorometil)benzamida
Formula: C₈H₅F₄NO
Pto. de fusión: 115…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061148
Núm. CAS: 207919-05-9