2-Fluoro-6-(trifluorometil)benzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4371U-5G PC4371U-10G PC4371U-1G
APOSPC4371U-5GEA 0 EUR
APOSPC4371U-5G APOSPC4371U-10G APOSPC4371U-1G
2-Fluoro-6-(trifluorometil)benzamida 97%
2-Fluoro-6-(trifluorometil)benzamida
Formula: C₈H₅F₄NO
Pto. de fusión: 144…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083555
Núm. CAS: 144851-59-2