3-Fluoro-5-(trifluorometil)benzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4371V-1G PC4371V-25G PC4371V-5G
APOSPC4371V-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4371V-1G APOSPC4371V-25G APOSPC4371V-5G
3-Fluoro-5-(trifluorometil)benzamida 97%
3-Fluoro-5-(trifluorometil)benzamida
Formula: C₈H₅F₄NO
Pto. de fusión: 115…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061149
Núm. CAS: 207986-20-7