4-Fluoro-2-(trifluorometil)benzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4371W-25G PC4371W-5G PC4371W-1G
APOSPC4371W-25GEA 200 EUR
APOSPC4371W-25G APOSPC4371W-5G APOSPC4371W-1G
4-Fluoro-2-(trifluorometil)benzamida 97%
4-Fluoro-2-(trifluorometil)benzamida
Formula: C₈H₅F₄NO
MW: 207.13 g/mol
Pto. de fusión: 134…137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061150
Núm. CAS: 207919-06-0