4-Fluoro-3-(trifluorometil)benzamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4371X-25G PC4371X-5G PC4371X-100G
APOSPC4371X-25GEA 0 EUR
APOSPC4371X-25G APOSPC4371X-5G APOSPC4371X-100G
4-Fluoro-3-(trifluorometil)benzamida 98%
4-Fluoro-3-(trifluorometil)benzamida
Formula: C₈H₅F₄NO
Pto. de fusión: 84…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061269
Núm. CAS: 67515-57-5