2-Fluoro-3-(trifluorometil)benzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4372K-25G PC4372K-5G
APOSPC4372K-25GEA 66.7 EUR
APOSPC4372K-25G APOSPC4372K-5G
2-Fluoro-3-(trifluorometil)benzaldehído 97%
2-Fluoro-3-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄F₄O
Densidad: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061246
Núm. CAS: 112641-20-0