2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4372L-25G PC4372L-5G PC4372L-1G
APOSPC4372L-25GEA 120 EUR
APOSPC4372L-25G APOSPC4372L-5G APOSPC4372L-1G
2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzaldehído 97%
2-Fluoro-4-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄F₄O
MW: 192.11 g/mol
Pto. Ebullición: 118…119 °C
Densidad: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061310
Núm. CAS: 89763-93-9