2-Fluoro-5-(trifluorometil)benzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4372M-100G PC4372M-25G PC4372M-5G
APOSPC4372M-100GEA 125 EUR
APOSPC4372M-100G APOSPC4372M-25G APOSPC4372M-5G
2-Fluoro-5-(trifluorometil)benzaldehído 97%
2-Fluoro-5-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄F₄O
MW: 192.11 g/mol
Pto. Ebullición: 176 °C
Densidad: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061311
Núm. CAS: 146137-78-2