2-Fluoro-6-(trifluorometil)benzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4372N-25G PC4372N-100G PC4372N-500G
APOSPC4372N-25GEA 58 EUR
APOSPC4372N-25G APOSPC4372N-100G APOSPC4372N-500G
2-Fluoro-6-(trifluorometil)benzaldehído 97%
Formula: C₈H₄F₄O
Pto. Ebullición: 156 °C
Densidad: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061273
Núm. CAS: 60611-24-7