3-Fluoro-5-(trifluorometil)benzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC4372O-100G
PC4372O-25G
PC4372O-5G
APOSPC4372O-100GEA
324
EUR
APOSPC4372O-100G
APOSPC4372O-25G
APOSPC4372O-5G
3-Fluoro-5-(trifluorometil)benzaldehído 97%
3-Fluoro-5-(trifluorometil)benzaldehído
Formula:
C₈H₄F₄O MW: 192.11 g/mol Pto. Ebullición: 175 °C Densidad: 1.376 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061312 Núm. CAS: 188815-30-7 |