4-Fluoro-2-(trifluorometil)benzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4372P-25G PC4372P-5G PC4372P-100G
APOSPC4372P-25GEA 50.9 EUR
APOSPC4372P-25G APOSPC4372P-5G APOSPC4372P-100G
4-Fluoro-2-(trifluorometil)benzaldehído 97%
4-Fluoro-2-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄F₄O
Pto. Ebullición: 113…115 °C
Densidad: 1,408 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061313
Núm. CAS: 90176-80-0
UN: 1989
ADR: 3,III