4-Fluoro-3-(trifluorometil)benzaldehído 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4372Q-100G PC4372Q-25G PC4372Q-5G
APOSPC4372Q-100GEA 134 EUR
APOSPC4372Q-100G APOSPC4372Q-25G APOSPC4372Q-5G
4-Fluoro-3-(trifluorometil)benzaldehído 97%
4-Fluoro-3-(trifluorometil)benzaldehído
Formula: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Pto. Ebullición: 60 °C/0,75mmHg
Densidad: 1,408 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061314
Núm. CAS: 67515-60-0