Ácido α-α-α,2-tetrafluoro-m-toluico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4372T-100G PC4372T-25G PC4372T-5G
APOSPC4372T-100GEA 179 EUR
APOSPC4372T-100G APOSPC4372T-25G APOSPC4372T-5G
Ácido α-α-α,2-tetrafluoro-m-toluico 98%
Ácido α-α-α,2-tetrafluoro-m-toluico
Formula: C₈H₄F₄O₂
Pto. de fusión: 126…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040980
Núm. CAS: 115029-22-6