Ácido α-α-α,2-tetrafluoro-p-toluico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC4373-25G PC4373-5G
APOSPC4373-25GEA 102 EUR
APOSPC4373-25G APOSPC4373-5G
Ácido α-α-α,2-tetrafluoro-p-toluico 98%
Ácido α-α-α,2-tetrafluoro-p-toluico
Formula: C₈H₄F₄O₂
Pto. de fusión: 166…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010322
Núm. CAS: 115029-24-8