Ácido α-α-α,6-tetrafluoro-m-toluico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC4373A-1G PC4373A-5G PC4373A-25G PC4373A-100G
APOSPC4373A-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4373A-1G APOSPC4373A-5G APOSPC4373A-25G APOSPC4373A-100G
Ácido α-α-α,6-tetrafluoro-m-toluico 98%
Ácido α-α-α,6-tetrafluoro-m-toluico
Formula: C₈H₄F₄O₂
Pto. de fusión: 100…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061292
Núm. CAS: 115029-23-7