Ácido α-α-α,6-tetrafluoro-o-toluico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4373B-1G PC4373B-25G
APOSPC4373B-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4373B-1G APOSPC4373B-25G
Ácido α-α-α,6-tetrafluoro-o-toluico 98%
Ácido α-α-α,6-tetrafluoro-o-toluico
Formula: C₈H₄F₄O₂
Pto. de fusión: 83…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040981
Núm. CAS: 32890-94-1