Ácido α-α-α,5-tetrafluoro-m-toluico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 3-fluoro-5-(trifluorometil)benzoico
PC4373C-100G PC4373C-25G PC4373C-5G
APOSPC4373C-100GEA 169 EUR
APOSPC4373C-100G APOSPC4373C-25G APOSPC4373C-5G
Ácido α-α-α,5-tetrafluoro-m-toluico 98%
Ácido α-α-α,5-tetrafluoro-m-toluico
Formula: C₈H₄F₄O₂
Pto. de fusión: 104…108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061293
Núm. CAS: 161622-05-5