Ácido α-α-α,4-tetrafluoro-o-toluico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4373D-100G PC4373D-25G PC4373D-5G
APOSPC4373D-100GEA 126 EUR
APOSPC4373D-100G APOSPC4373D-25G APOSPC4373D-5G
Ácido α-α-α,4-tetrafluoro-o-toluico 98%
Ácido α-α-α,4-tetrafluoro-o-toluico
Formula: C₈H₄F₄O₂
Pto. de fusión: 121…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040982
Núm. CAS: 141179-72-8