2-Fluoro-3-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC4373E-1G PC4373E-5G PC4373E-10G
APOSPC4373E-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4373E-1G APOSPC4373E-5G APOSPC4373E-10G
2-Fluoro-3-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
2-Fluoro-3-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Densidad: 1,323 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061152
Núm. CAS: 146070-35-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III