2-Fluoro-4-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
PC4373F-25G
PC4373F-5G
PC4373F-100G
APOSPC4373F-25GEA
63.8
EUR
APOSPC4373F-25G
APOSPC4373F-5G
APOSPC4373F-100G
2-Fluoro-4-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
2-Fluoro-4-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula:
C₈H₃F₄N Pto. Ebullición: 178…180 °C Densidad: 1,358 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061279 Núm. CAS: 146070-34-0 UN: 3276 ADR: 6.1,III |