2-Fluoro-5-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 3-Cyano-4-fluorobenzotrifluoride
PC4373G-100G PC4373G-5G
APOSPC4373G-100GEA 119 EUR
APOSPC4373G-100G APOSPC4373G-5G
2-Fluoro-5-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
2-Fluoro-5-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Pto. Ebullición: 186 °C
Densidad: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061280
Núm. CAS: 4088-84-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III