2-Fluoro-6-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
PC4373H-1G PC4373H-25G PC4373H-5G
APOSPC4373H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4373H-1G APOSPC4373H-25G APOSPC4373H-5G
2-Fluoro-6-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
2-Fluoro-6-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃F₄N
Pto. de fusión: 26…28 °C
Densidad: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061153
Núm. CAS: 133116-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III