3-Fluoro-5-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4373I-25G PC4373I-5G PC4373I-100G
APOSPC4373I-25GEA 43.5 EUR
APOSPC4373I-25G APOSPC4373I-5G APOSPC4373I-100G
3-Fluoro-5-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
3-Fluoro-5-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃F₄N
MW: 189,11 g/mol
Densidad: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061282
Núm. CAS: 149793-69-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III