4-Fluoro-3-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC4373P-100G
PC4373P-25G
PC4373P-5G
PC4373P-500G
PC4373P-1KG
APOSPC4373P-100GEA
128
EUR
APOSPC4373P-100G
APOSPC4373P-25G
APOSPC4373P-5G
APOSPC4373P-500G
APOSPC4373P-1KG
4-Fluoro-3-(trifluormetil)benzonitrilo 97%
4-Fluoro-3-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula:
C₈H₃F₄N Pto. Ebullición: 193…195 °C Pto. de fusión: 67…69 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061284 Núm. CAS: 67515-59-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |