2-Fluoro-5-(trifluorometil)piridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4374-100G PC4374-25G
APOSPC4374-100GEA 60.9 EUR
APOSPC4374-100G APOSPC4374-25G
2-Fluoro-5-(trifluorometil)piridina 97%
2-Fluoro-5-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃F₄N
MW: 165,09 g/mol
Pto. Ebullición: 118…122 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07437945
Núm. CAS: 69045-82-5
EINECS: 400-290-2
UN: 1993
ADR: 3,III