2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4374E-1G PC4374E-5G PC4374E-25G
APOSPC4374E-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4374E-1G APOSPC4374E-5G APOSPC4374E-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
Formula: C₁₄H₈F₄O
MW: 268,21 g/mol
Pto. Ebullición: 290 °C
Densidad: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061151
Núm. CAS: 207853-70-1